재조합
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
태그
His tagged
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
liquid
적합성
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... AKT3(10000)
관련 카테고리
일반 설명
SILu™Lite AKT3 is a recombinant human protein expressed in human 293 cells. It consists of 500 amino acids (including N-terminal polyhistidine and flag tags), with a calculated molecular mass of 58.2 kDa. SILu™Lite AKT3 is an analytical standard designed to be used as starting material for preparation of calibrators and controls in LC-MS applications.
서열
MDYKDDDDKGHHHHHHHHGGQMSDVTIVKEGWVQKRGEYIKNWRPRYFLLKTDGSFIGYKEKPQDVDLPYPLNNFSVAKCQLMKTERPKPNTFIIRCLQWTTVIERTFHVDTPEEREEWTEAIQAVADRLQRQEEERMNCSPTSQIDNIGEEEMDASTTHHKRKTMNDFDYLKLLGKGTFGKVILVREKASGKYYAMKILKKEVIIAKDEVAHTLTESRVLKNTRHPFLTSLKYSFQTKDRLCFVMEYVNGGELFFHLSRERVFSEDRTRFYGAEIVSALDYLHSGKIVYRDLKLENLMLDKDGHIKITDFGLCKEGITDAATMKTFCGTPEYLAPEVLEDNDYGRAVDWWGLGVVMYEMMCGRLPFYNQDHEKLFELILMEDIKFPRTLSSDAKSLLSGLLIKDPNKRLGGGPDDAKEIMRHSFFSGVNWQDVYDKKLVPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQTITITPPEKYDEDGMDCMDNERRPHFPQFSYSASGRE
물리적 형태
Supplied as a liquid containing phosphate buffered saline.
법적 정보
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.