주요 문서
MTCM5451
MTC Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
동의어(들):
cell spreader
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122103
NACRES:
NB.17
무균
sterile
포장
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
제조업체/상표
MTC Bio M5451
길이 × 너비
30 mm × 207 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
특징 및 장점
  • Spreads cultures and liquids evenly
  • Ideal for bacterial CFU counts
  • Smooth edges - minimizes gouging
  • Pre-sterilized - no flaming required
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio