Quality Level
유형
Type V
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥0.1 units/mg solid (using mucin)
≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
Protease and NAN-aldolase, present
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
제조 메모
분석 메모
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
프로토콜
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
관련 콘텐츠
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.