주요 문서
N5663
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-3-Nitrotyrosine antibody produced in mouse
~1 mg/mL, clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
생물학적 소스
mouse
결합
unconjugated
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
2A12, monoclonal
형태
buffered aqueous glycerol solution
분자량
antigen ~55 kDa
종 반응성
wide range
농도
~1 mg/mL
기술
western blot: 1:1,000 using mouse and rat brain
동형
IgG1
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NOS1(4842)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면역원
3-Nitrotyrosine-KLH.
물리적 형태
Solution in 20 mM sodium phosphate, 150 mM sodium chloride, 50% glycerol, and 3 mM sodium azide.
면책조항
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable