항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
mN1A, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
mouse, human
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using extracts of cells stably transfected with a truncated Notch1 (32D-mN1-ICDOP that expresses the intracellular mouse Notch1 molecule-65 kDa).
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NOTCH1(4851)
mouse ... Notch1(18128)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
문서
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.