분석
≥98% (TLC and titration)
양식
powder
광학 활성
[α]25/D −178.6°, c = 2.5 in H2O(lit.)
색상
white to off-white
solubility
ethanol: 3.3 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O)CC=C
InChI
1S/C19H21NO4.ClH.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
InChI key
TXMZWEASFRBVKY-IOQDSZRYSA-N
유전자 정보
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988) , OPRS1(10280)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- isotonic saline and injected subcutaneously into experimental rats to study its involvement with withdrawal syndrome in morphine-dependent rats
- as opioid receptor antagonist to examine the role of the endogenous opioid system in infantile amnesia for contextual fear
- as a reference neutral antagonist to define the maximum effect (Emax) of the system
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)