분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
저장 조건
desiccated
solubility
deionized water: >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CNC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H5NO5/c6-2(7)1-5-3(8)4(9)10/h1H2,(H,5,8)(H,6,7)(H,9,10)
InChI key
BIMZLRFONYSTPT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Glutamine's role in neurotransmitter synthesis and transport highlights its importance in neuronal function and glutamate production.
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.