항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
4G10, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~84 kDa
종 반응성
chicken, rat, lizard, human
농도
~1.5 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HepG2 cells
western blot: suitable
동형
IgG2b
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PROX1(5629)
rat ... Prox1(305066)
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable