주요 문서
P0924
Microcapillary tube, calibrated
capacity 40 μL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
glass
포장
pack of 250 ea
제조업체/상표
Drummond Scientific 2-000-040
측정 범위
accuracy: ±0.5%
용량
40 μL
색상
color-coded yellow
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • Drummond Calibrated Micropipettes provide accuracy and convenience for a wide variety of liquid transfer applications.
  • Made of high quality glass.
  • Fire polished micropipettes are imprinted with volume and a color-code bar for easy identification.
  • Calibrated "To Deliver."
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)