분석
≥95% (HPLC and TLC)
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@@]4([H])[C@]5([H])OC(C)(C)[C@@]6([H])C[C@]7([H])C(=C)Cc8c(Cl)cc9[nH]c(c5c9c8[C@]67O)[C@]34C)[C@]1%10O[C@]%10([H])[C@@H](O)[C@H](O2)C(C)=C
InChI
1S/C37H44ClNO6/c1-15(2)28-27(40)31-37(45-31)23(43-28)9-10-33(6)34(7)18(8-11-35(33,37)41)29-25-24-21(39-30(25)34)14-20(38)17-12-16(3)19-13-22(32(4,5)44-29)36(19,42)26(17)24/h14,18-19,22-23,27-29,31,39-42H,1,3,8-13H2,2,4-7H3/t18-,19+,22+,23-,27-,28+,29-,31+,33+,34+,35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
JDUWHZOLEDOQSR-JKPSMKLGSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)