생물학적 소스
Porcine gastric mucosa
Quality Level
Grade
Proteomics Grade
양식
lyophilized powder
특이 활성도
≥3,200 units/mg protein
분자량
35 kDa
불순물
salt, essentially free
색상
white to off-white
solubility
deionized water: soluble 10 mg/mL
10 mM HCl: soluble 4.0 mg/mL (Cold)
UniProt 수납 번호
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
pig ... LOC396892(396892)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).
사용 가능한 형광 동소 교잡법(FISH) 절차, 시약, 장비.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
프로토콜
This procedure may be used for determination of Pepsin activity using hemoglobin as the substrate. It is a spectrophotometric stop rate determination.