분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C)(NS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)NO
InChI
1S/C16H17FN2O5S/c1-16(2,15(20)18-21)19-25(22,23)14-9-7-13(8-10-14)24-12-5-3-11(17)4-6-12/h3-10,19,21H,1-2H3,(H,18,20)
InChI key
QCOQJYRPDUMCNP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
생화학적/생리학적 작용
CP-471474 is a broad spectrum inhibitor of matrix metalloproteinases. CP-471474 has a low nM IC50 efficacy for MMP-2, MMP-3, MMP-9, and MMP-13. CP-471474 has low potency against MMP-1 (IC50 > 1 uM). CP-471474 prevents left ventricular remodeling after experimental myocardial infarction in mice. CP-471474 also inhibits cigarette smoke-induced lung inflammation and the progression of emphysema in guinea pig models.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.