분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC1=C(C2=C(C)N=CN=C2C)C=CC(OC3=NC=CC4=C3C=NN4)=C1
InChI
1S/C19H17N5O/c1-11-8-14(25-19-16-9-23-24-17(16)6-7-20-19)4-5-15(11)18-12(2)21-10-22-13(18)3/h4-10H,1-3H3,(H,23,24)
InChI key
IDIUJOHYYBNCPC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
PF-06412562 is a dopamine receptor D1 (DRD1) agonist ligand.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.