결합
peroxidase conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
secondary antibodies
클론
RabT-50, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
종 반응성
rabbit
반응하면 안 됨
human, horse, bovine, cat, rat, chicken, pig, goat, monkey
농도
2.5-5.0 mg/mL (antibody)
기술
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000-1:20,000 using 3T3 cell extracts using Anti-Actin (20-33), Catalog Number A5060, as the primary antibody
western blot: 1:10,000-1:20,000 using Hela cell extracts using Anti-Actin, N-terminal, Catalog Number A2103, as the primary antibody.
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable