material
polypropylene
특징
Holds 96 x 0.2 mL tubes
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS23461D
기술
PCR: suitable
크기
127x99x30 mm
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sturdy rack for working with 0.2 mL tubes. Accommodates the standard 8 or 12 tube strips. Perfect for pre- or post-PCR sampling applications. The tube wells are easily identified with imprinted numbers and letters. The rack features a removable hinged lid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객