S1626
Sorbic acid
99.0-101.0% anhydrous basis
동의어(들):
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
추천 제품
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
분석
99.0-101.0% anhydrous basis
양식
(Crystalline powder or granule)
기술
HPLC: suitable
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.05 g/mL, clear to hazy, colorless to faintly yellow
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
항생제 활성 스펙트럼
fungi
지질 유형
unsaturated FAs
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
260.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
127 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)