주요 문서
S4574
Millipore
Spin Column for Seppro®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106500
NACRES:
NA.32
저장 온도
room temp
Quality Level
애플리케이션
Spin Columns are recommended for use with Seppro® reagents.
법적 정보
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)