제품명
SB 203580, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
CS(=O)c1ccc(cc1)-c2nc(-c3ccc(F)cc3)c([nH]2)-c4ccncc4
InChI
1S/C21H16FN3OS/c1-27(26)18-8-4-16(5-9-18)21-24-19(14-2-6-17(22)7-3-14)20(25-21)15-10-12-23-13-11-15/h2-13H,1H3,(H,24,25)
InChI key
CDMGBJANTYXAIV-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CYP1A2(1544) , CYP2C19(1557) , CYP2C9(1559) , CYP2D6(1565) , CYP3A4(1576) , IL1B(3553) , MAPK14(1432) , MAPK8IP2(23542) , RAF1(5894) , TNF(7124)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
관련 콘텐츠
키나아제 포스파타아제 생물학을 위한 생체 활성 저분자