Key Documents
SAB1404142
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPAS2 antibody produced in mouse
clone 6C9, ascites fluid
동의어(들):
FLJ23138, MGC71151, MOP4, PASD4, bHLHe9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
6C9, monoclonal
분자량
antigen ~36.34 kDa
종 반응성
human
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
동형
IgG2aκ
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... NPAS2(4862)
일반 설명
The protein encoded by this gene is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS family of transcription factors. A similar mouse protein may play a regulatory role in the acquisition of specific types of memory. It also may function as a part of a molecular clock operative in the mammalian forebrain. (provided by RefSeq)
면역원
NPAS2 (NP_002509, 646 a.a. ~ 738 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLTTPASTSQDASQCQPSPDFSHDRQLRLLLSQPIQPMMPGSCDARQPSEVSRTGRQVKYAQSQTVFQNPDAHPANSSSAPMPVLLMGQAVLH
물리적 형태
Clear solution
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable