주요 문서
SAB2500124
Sigma-Aldrich
Anti-ASF1A antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
동의어(들):
Anti-Anti-silencing function 1 homolog A (S. cerevisiae), Anti-CGI-98, Anti-CIA, Anti-DKFZP547E2110, Anti-RP3-329L24.1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
NACRES:
NA.41
결합:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
클론:
polyclonal
종 반응성:
human, rat, canine, mouse
citations:
기술:
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
생물학적 소스
goat
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, rat, canine, mouse
기술
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ASF1A(25842)
면역원
Peptide with sequence C-ENSLNVMLESH from the C Terminus of the protein sequence according to NP_054753.1.
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)