SAB4200477
Anti-ALIX (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
동의어(들):
Anti-PDCD6IP, programmed cell death 6 interacting protein, AIP1, DRIP4, HP95, ALG-2 interacting protein 1, Anti-apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, Anti-dopamine receptor interacting protein 4
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~95 kDa
종 반응성
human, mouse
농도
~1.0 mg/mL
기술
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human Jurkat cells
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of mouse A20 cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDCD6IP(10015)
mouse ... Pdcd6ip(18571)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable