SAB4200527
Anti-USP8 antibody, Mouse monoclonal
clone US872, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-Deubiquitinating enzyme 8, Anti-HumORF8, Anti-UBPY, Anti-Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 8, Anti-Ubiquitin isopeptidase Y, Anti-Ubiquitin specific peptidase 8, Anti-Ubiquitin thioesterase 8, Anti-Ubiquitin-specific-processing protease 8, Anti-hUBPy, Monoclonal Anti-USP8 antibody produced in mouse
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
US872, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~127 kDa
antigen ~70 kDa
종 반응성
human, rat, bovine, monkey, mouse, dog
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: 5-10 μg/test using MCF7 cells
indirect immunofluorescence: 1.25-2.5 μg/mL using A549 cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using MCF7 total cell extracts
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... USP8(9101)
관련 카테고리
일반 설명
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable