클론
5C5, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~42 kDa
종 반응성
rat, chicken, bovine, mouse, guinea pig, rabbit, human, planaria(flatworm), fish, Xenopus
포장
antibody small pack of 25 μL
기술
ELISA: suitable
immunoblotting: 1:500-1:1000 using rat heart tissue extracts
immunofluorescence: 1:500-1000 using human HeLa cells.
immunohistochemistry: 1:500 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections and Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system.
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTA2(59)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- indirect immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunofluorescence
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable