제품명
Monoclonal Anti-Actin (α-Sarcomeric) antibody produced in mouse, clone 5C5, ascites fluid
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
5C5, monoclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
rabbit, carp, rat, sheep, guinea pig, human, snake, bovine, frog
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human skeletal and cardiac muscle
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
동형
IgM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... ACTA1(58) , ACTC1(70)
mouse ... Rwdd2a(69519)
rat ... Acta1(29437) , Actc1(29275)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunofluorescence
- double immunostaining
- double labelling terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling (TUNEL) immunofluorescence staining.
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)