SAB4200774
Anti-Shiga Toxin 1, B Subunit (STxB) antibody, Mouse monoclonal
clone 13C4, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Anti-SLT-1 B subunit, Anti-SLT-1b, Anti-Shiga-like toxin 1 subunit B, Anti-Verocytotoxin 1 subunit B, Anti-Verotoxin 1 subunit B, Anti-stxB
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
13C4, monoclonal
설명
Research area: Microbiome
양식
buffered aqueous solution
분자량
~7 kDa
종 반응성
E. coli
농도
~1.0 mg/mL
기술
flow cytometry: 2.5-5 μg/test using human RAMOS cells pretreated with recombinant Shiga toxin 1, B subunit
immunoblotting: 1-2 μg/mL using purified recombinant Shiga Toxin 1-B subunit produced in E. coli (using PVDF membrane)
immunoprecipitation (IP): suitable
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)