분자량
antigen 85 kDa
종 반응성
human
농도
~1 mg/mL
기술
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RFWD3(55159)
관련 카테고리
일반 설명
Anti-RFWD3 Antibody detects endogenous levels of total RFWD3 protein.
면역원
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RFWD3.
Immunogen Range: 374-423
Immunogen Range: 374-423
특징 및 장점
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable