제품명
Anti-βIII-Tubulin Antibody, clone 6X6H6, Rabbit Monoclonal,
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
material
colorless
클론
6X6H6, monoclonal
양식
liquid
분자량
50 kDa
종 반응성
rat, rat, human
농도
0.33 mg/mL
기술
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
VAVCDIPPRGLKMSSTFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATAEEEGEMYEDDEEESEAQGPK
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... TUBB3(10381)
일반 설명
This gene encodes a class III member of the beta tubulin protein family. Beta tubulins are one of two core protein families (alpha and beta tubulins) that heterodimerize and assemble to form microtubules. This protein is primarily expressed in neurons and may be involved in neurogenesis and axon guidance and maintenance. Mutations in this gene are the cause of congenital fibrosis of the extraocular muscles type 3. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 6. [provided by RefSeq, Oct 2010]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 351-450 of human βIII-Tubulin/β3-Tubulin (Q13509).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB, IF/ICC, IP
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.