주요 문서
SCP0009
Sigma-Aldrich
Adrenal Secretogranin bovine
≥95% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C69H106N20O20
Molecular Weight:
1535.70
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
분석
≥95% (HPLC)
양식
lyophilized
구성
Peptide Content, ≥70%
저장 조건
protect from light
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Phe-Pro-Lys-Pro-Ala-Gly-Ser-Gln-Asp-Lys-Pro-Leu-His-Asn
애플리케이션
Secretogranins are acidic proteins, prohormones, found in the secretory granules of a wide variety of endocrine and neuro-endocrine cells. Adrenal Secretogranin bovine may be used in comparative studies with other secretogranins and chromogranins.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)