분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC1=C2C(CCNC2)=CC(S(N[C@H](CC3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)C(N4CCCC4)=O)(=O)=O)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m1./s1
InChI key
ZADKZNVAJGEFLC-ZMBIFBSDSA-N
생화학적/생리학적 작용
(S)-PFI-2, an enantiomer of (R)-PFI-2, is used as a negative control. (S)-PFI-2 is available from Sigma. To learn more about and purchase (S)-PFI-2, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.