분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCC(N2CCCC2)CC1)C3=CC(NC4=CC=CC=C4)=C(C(N5CCC(N6CCCC6)CC5)=O)C=C3
InChI
1S/C32H43N5O2/c38-31(36-20-12-27(13-21-36)34-16-4-5-17-34)25-10-11-29(30(24-25)33-26-8-2-1-3-9-26)32(39)37-22-14-28(15-23-37)35-18-6-7-19-35/h1-3,8-11,24,27-28,33H,4-7,12-23H2
InChI key
PQOOIERVZAXHBP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.