분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1(N[C@@H]2C[C@H]2C3=CC=CC=C3)CCNCC1
InChI
1S/C14H20N2/c1-2-4-11(5-3-1)13-10-14(13)16-12-6-8-15-9-7-12/h1-5,12-16H,6-10H2/t13-,14+/m0/s1
InChI key
BASFYRLYJAZPPL-UONOGXRCSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.