분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
protect from light
색상
, white to pink to light brown
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCOC1=CC2=C(C3=CC=CC=C3S(=O)(C)=O)C=C(C(C)=O)N2C=C1
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-4-11-25-15-9-10-21-18(14(2)22)13-17(19(21)12-15)16-7-5-6-8-20(16)26(3,23)24/h5-10,12-13H,4,11H2,1-3H3
InChI key
KHWCPNJRJCNVRI-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
특징 및 장점
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.