Key Documents
SMB00418
Sigma-Aldrich
Cepharanthine
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(+)-Cepharanthine, 6′,12′-Dimethoxy-2,2′-dimethyl-6,7-(methylenebis(oxy))oxyacanthan, O-Methylcepharanoline, CEP, Cepharanthin, Cepharantin, NSC 623442, [14aS-(14aR*,26aS*)]-2,3,13,14,14a,15,26,26a-octahydro-22,30-dimethoxy-1,14-dimethyl- H-4,6:16,19-Dietheno-21,25-metheno-12H-[1,3]dioxolo[4,5-g]pyrido[2′,3′:17,18][1,10]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H38N2O6
CAS Number:
Molecular Weight:
606.71
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCC2=CC3=C(OCO3)C(O4)=C2[C@@H]1CC5=CC=C(OC6=C(OC)C=CC(C[C@@H]7C8=CC4=C(OC)C=C8CCN7C)=C6)C=C5
InChI
1S/C37H38N2O6/c1-38-13-11-24-18-31(41-4)33-20-27(24)28(38)16-23-7-10-30(40-3)32(17-23)44-26-8-5-22(6-9-26)15-29-35-25(12-14-39(29)2)19-34-36(37(35)45-33)43-21-42-34/h5-10,17-20,28-29H,11-16,21H2,1-4H3/t28-,29+/m1/s1
InChI key
YVPXVXANRNDGTA-WDYNHAJCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Cepharanthine is a biscoclaurine alkaloid found in Stephania cepharantha.
생화학적/생리학적 작용
Cepharanthine has anticancer, anti-inflammatory, anti-allergic, immunomodulatory, anti-angiogenic, and apoptosis-inducing activities.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1