SMB00541
Sclerotioramine
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
[(7R)-5-chloro-3-[(1E,3E,5S)-3,5-dimethylhepta-1,3-dienyl]-7-methyl-6,8-dioxo-2H-isoquinolin-7-yl] acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H24ClNO4
CAS Number:
Molecular Weight:
389.87
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCC(/C=C(/C=C/C1=CC2=C(C(C(OC(C)=O)(C(C2=CN1)=O)C)=O)Cl)C)C
InChI
1S/C21H24ClNO4/c1-6-12(2)9-13(3)7-8-15-10-16-17(11-23-15)19(25)21(5,27-14(4)24)20(26)18(16)22/h7-12,23H,6H2,1-5H3/b8-7+,13-9+
InChI key
DOUKEKLEUAGITQ-NJHPPEEMSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)