SML0255
4-DAMP
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,1-Dimethyl-4-diphenylacetoxypiperidinium iodide, 4-DAMP methiodide, 4-Diphenylacetoxy-N-methylpiperidine methiodide, 4-[(Diphenylacetyl)oxy]-1,1-dimethyl-piperidinium iodide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
저장 온도
room temp
SMILES string
[I-].C[N+]1(C)CCC(CC1)OC(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H26NO2.HI/c1-22(2)15-13-19(14-16-22)24-21(23)20(17-9-5-3-6-10-17)18-11-7-4-8-12-18;/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
WWJHRSCUAQPFQO-UHFFFAOYSA-M
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience