SML0729
BAM8-22 trifluoroacetate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
BAM (8-22) trifluoroacetate salt, Bovine Adrenal Medulla 8-22 trifluoroacetate salt, Bovine adrenal medulla peptide (8-22) trifluoroacetate salt, L-Valyl-glycyl-L-arginyl-L-prolyl-L-α-glutamyl-L-tryptophyl-L-tryptophyl-L-methionyl-L-α-aspartyl-L-tyrosyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-arginyl-L-tyrosyl-glycine trifluoroacetate salt, VGRPEWWMDYQKRYG trifluoroacetate salt, Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly trifluoroacetate salt
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]7N(CCC7)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)C(C)C)CCCN\C(=N\[H])\N)CCC(=O)O)Cc5c6c([nH]c5)cccc6)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)N[C@@H](Cc2ccc(cc2)O)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)N[C@@H]
InChI
1S/C91H127N25O23S/c1-48(2)76(94)88(138)103-46-72(120)105-64(19-11-36-100-91(97)98)89(139)116-37-12-20-70(116)87(137)110-62(30-32-73(121)122)81(131)113-68(42-52-45-102-58-16-7-5-14-56(52)58)85(135)114-67(41-51-44-101-57-15-6-4-13-55(51)57)84(134)109-63(33-38-140-3)82(132)115-69(43-74(123)124)86(136)112-66(40-50-23-27-54(118)28-24-50)83(133)108-61(29-31-71(93)119)80(130)106-59(17-8-9-34-92)78(128)107-60(18-10-35-99-90(95)96)79(129)111-65(77(127)104-47-75(125)126)39-49-21-25-53(117)26-22-49/h4-7,13-16,21-28,44-45,48,59-70,76,101-102,117-118H,8-12,17-20,29-43,46-47,92,94H2,1-3H3,(H2,93,119)(H,103,138)(H,104,127)(H,105,120)(H,106,130)(H,107,128)(H,108,133)(H,109,134)(H,110,137)(H,111,129)(H,112,136)(H,113,131)(H,114,135)(H,115,132)(H,121,122)(H,123,124)(H,125,126)(H4,95,96,99)(H4,97,98,100)/t59-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,70-,76-/m0/s1
InChI key
GOEYECACIBFJGZ-NPAGUKBMSA-N
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.