분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C(F)=CN(CC#C)C(N1)=O
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
InChI key
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
5-Fluoro-1-propargyl-uracil is a biologically inert precursor, a prodrug that can be bioorthogonally activated to 5-fluorouracil iside a tumor that has a previously implanted palladium catalyst. Preliminary tests with pancreatic and colorectal cancer cells resulted in the death of than 80% of the malignant cells.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
관련 콘텐츠
세포사멸, 즉 세포예정사(PCD)는 여러 생물학적 시스템에서 불필요하고 감염되거나 변형된 세포를 제거하기 위한 선택적인 과정입니다. 이 과정은 다세포 기관의 항상성에서 역할을 수행하고 있기 때문에, 세포자멸사는 많은 조절 및 효과인자 분자에 의해 두 가지 주요 경로를 통해서 철저하게 조절됩니다.