생물학적 소스
Bugula neritina (sponge)
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
film
색상
colorless to light yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@]2(C[C@H]3OC(C\C(=C\C(=O)OC)\C3)\C=C\C([C@@]4(OC(C[C@@H](OC(=O)C[C@@H](C[C@@H]1C[C@@H](C2(C)C)O)O)[C@H](O)C)C\C(=C/C(=O)OC)\[C@@H]4OC(=O)\C=C\C=C\CCC)O)(C)C)O
InChI
1S/C45H66O16/c1-9-10-11-12-13-14-37(49)59-41-29(21-39(51)56-8)20-32-24-35(27(2)46)58-40(52)23-30(47)22-33-25-36(48)43(5,6)44(53,60-33)26-34-18-28(19-38(50)55-7)17-31(57-34)15-16-42(3,4)45(41,54)61-32/h11-16,19,21,27,30-36,41,46-48,53-54H,9-10,17-18,20,22-26H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15+,28-19-,29-21+/t27-,30-,31?,32?,33-,34+,35-,36+,41+,44+,45-/m1/s1
InChI key
LIPGUSBNMQRYNL-WZYRAJGLSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)