주요 문서
SML1700
Sigma-Aldrich
(S)-ZINC-3573
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N,N-Dimethyl-1-(5-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)-3-pyrrolidinamine, (S)-ZINC7243573
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H21N5
CAS Number:
Molecular Weight:
307.39
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN([C@@H](CC1)CN1C2=CC(C3=CC=CC=C3)=NC4=CC=NN24)C
InChI key
XKBSPAZCFAIBJL-HNNXBMFYSA-N
애플리케이션
(S)-ZINC-3573 has been used to investigate the biology of the primate-exclusive MRGPRX2 G protein-coupled receptor (GPCR).
생화학적/생리학적 작용
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu K, et al.
Nature Chemical Biology, 13(5), 529-529 (2017)
In silico design of novel probes for the atypical opioid receptor MRGPRX2
Lansu, K.
Nature Chemical Biology (2017)