SML2971
K03861
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-[4-(2-Aminopyrimidin-4-yloxy)phenyl]-3-[4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-3-trifluoromethylphenyl]urea, AUZ 454, AUZ-454, AUZ454, CCG 269702, CCG-269702, CCG269702, K 03861, K-03861, N-[4-[(2-Amino-4-pyrimidinyl)oxy]phenyl]-N′-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Nc3ccc(cc3)Oc4n[c]([nH]cc4)=N)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C24H26F3N7O2/c1-33-10-12-34(13-11-33)15-16-2-3-18(14-20(16)24(25,26)27)31-23(35)30-17-4-6-19(7-5-17)36-21-8-9-29-22(28)32-21/h2-9,14H,10-13,15H2,1H3,(H2,28,29,32)(H2,30,31,35)
InChI key
PWDLXPJQFNVTNL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.