SML3596
Losmapimod
≥98% (HPLC)
동의어(들):
6-[5-(Cyclopropylcarbamoyl)-3-fluoro-2-methylphenyl]-N-(2,2-dimethylpropyl)nicotinamide, 6-[5-(cyclopropylcarbamoyl)-3-fluoro-2-methylphenyl]-N-(2,2-dimethylpropyl)pyridine-3-carboxamide, 6-{5-[(cyclopropylamino)carbonyl]-3-fluoro-2-methylphenyl}-N-(2,2-dimethylpropyl)-3-pyridinecarboxamide, CID 11552706, GSK-AHAB, GW856553X, SB 856553
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC(C)(C)C)C1=CC=C(C2=C(C)C(F)=CC(C(NC3CC3)=O)=C2)N=C1
InChI
1S/C22H26FN3O2/c1-13-17(9-15(10-18(13)23)21(28)26-16-6-7-16)19-8-5-14(11-24-19)20(27)25-12-22(2,3)4/h5,8-11,16H,6-7,12H2,1-4H3,(H,25,27)(H,26,28)
InChI key
KKYABQBFGDZVNQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)