SML3851
S-Adenosyl-L-methionine 1,4-butanedisulfonate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
5′-[[(3S)-3-Amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5′-deoxy-adenosine inner salt 1,4-butanedisulfonate, Adenosine, 5′-[[(3S)-3-amino-3-carboxypropyl]methylsulfonio]-5′-deoxy-, 1,4-butanedisulfonate (salt), 1,4-butanedisulfonate (salt) (2:1:2), AdoMet 1,4-butanedisulfonate, L-S-Adenosylmethionine 1,4-butanedisulfonate, S-Adenosyl-L-methionine disulfonate, SAM 1,4-butanedisulfonate, SAM-e 1,4-butanedisulfonate, SAMe 1,4-butanedisulfonate
분석
≥95% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable