주요 문서
SRP0513
Sigma-Aldrich
MGLL, His-Tag, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
동의어(들):
HUK5, MAGL, MGLL, Monoacylglycerol Lipase, monoglyceride lipase
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
형태
frozen liquid
분자량
62 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... MGLL(11343)
일반 설명
Human monoglyceride lipase (MGLL), GenBank Accession No. NM_007283, a.a. 2-313(end), with N-terminal His-tag and N-terminal GST-tag, MW=62 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a baculovirus expression system.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable