주요 문서
SRP6311
Sigma-Aldrich
Trypsin Pancreas from human pancreas
≥95% (SDS-PAGE)
동의어(들):
Beta-trypsin, Cationic trypsinogen, PRSS1, Serine protease 1, TRP1, TRY1, TRYP1, Trypsin I
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
생물학적 소스
human
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
21-23 kDa
포장
pkg of 50 μg
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... TRYP1(5644)
관련 카테고리
일반 설명
Trypsin hydrolyzes peptides, amides, and ester bonds involving the carboxyl groups of L-arginine or L-lysine. Increased serum values of this enzyme and/or its zymogen (trypsinogen) have been found in patients with cystic fibrosis. Trypsinogen has three isoforms: cationic (trypsinogen 1), anionic (trypsinogen 2, MW - 22.5 kDa), and mesotrypsinogen (trypsinogen 3, MW - 25 kDa). The trypsin available is the cationic form.
물리적 형태
Lyophilized from 2 mM HCl.
재구성
In water or aqueous buffer
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)