Quality Level
포함
emulsifier
일반 설명
Antifoam is also known as defoamer. It is a chemical additive that reduces and hinders the formation of foam in industrial process liquids. It is used to prevent formation of foam or is added to break foam that is already formed.
포장
100, 250, 500 mL in poly bottle
기타 정보
A 30% aqueous emulsion
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.