주요 문서
SYNF264850
Synthware Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
동의어(들):
Synthware F264850, burette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121808
NACRES:
NB.43
material
clear borosilicate glass 3.3
특징
class A
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F264850
용적
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Burets, Class A, Capacity: 50mL Clear Glass
Organic Chemistry
애플리케이션
kemetch; synthware; buret; class a; clear
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)