주요 문서
SYNF816100SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL
동의어(들):
Synthware F816100SN, measuring flask, graduated flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
PTFE
borosilicate glass 3.3
특징
class A
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F816100SN
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Volumetric Flask, Heavy Wall, 100mL, Class A, #16 PTFE Stopper
애플리케이션
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)