제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.5% (AT)
양식
powder
기술
immunoblotting: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
불순물
filtertest, complies
insoluble matter, complies
pH
5.0-8.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
801 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
2.16 g/cm3 at 25 °C (77 °F)
음이온 미량물
bromide (Br-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.01 at 260
≤0.01 at 280 in H2O at 1 M
λ
(260 nm Amax: ≤ 0.01)
응용 분야
genome editing
microbiology
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Prepare PBS (Phosphate-buffered saline) solution.
- in pre-treatment of tracheal cartilage tissue samples before decellularization.
- As a component of trypticase soy agar medium to culture bacteria.
- Prepare lysis buffer.
특징 및 장점
기타 정보
또한 이 제품과 함께 일반적으로 구입
호환 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.
프로토콜
Analyze omega 3 fatty acid profiles from fish oil capsules and salmon using GC columns for confirmatory analysis of lipid composition.