주요 문서
SYNS386150
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
동의어(들):
Synthware S386150, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
특징
needle female luer lock
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech S386150
O.D. × L
0.6 mm × 150 mm , Bevel Tip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.6Mm, Length: 150mm
애플리케이션
kemetch; synthware; needle; extended length
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.