주요 문서
SYNS389200
Synthware long syringe needle
O.D. × L 0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip, needle, female luer lock
동의어(들):
Synthware S389200, bevel tip needle, stainless steel syringe needle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
특징
needle female luer lock
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech S389200
O.D. × L
0.9 mm × 200 mm , Bevel Tip
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Long Syringe Needles, #304 SS, OD: 0.9Mm, Length: 200mm
애플리케이션
kemetch; synthware; needle; extended length
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)